Learn More
4-Methoxynaphthalin-1-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441639
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Used in the preparation of α-aryl/pyridinyl ethanolamines as selective β3 adrenergic receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von α-aryl/pyridinyl-Ethanolaminen als selektiver β3-adrenerger Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13041-62-8
Summenformel C12H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
MDL-Nummer MFCD02575372
InChI-Schlüssel WRQHSQDGYYDRMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1-naphthoic acid, 4-methoxy-naphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methoxy, 1-naphthalenecarboxylicacid, 4-methoxy, 4-methoxynaphthalenecarboxylic acid, ksc181m4d, 4-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid
PubChem CID 765380
IUPAC-Name 4-methoxynaphthalin-1-carbonsäure
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 243°C to 247°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 2099800
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff