Learn More
4-(Methoxycarbonylamino)Benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490306
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850567-96-3
Summenformel C8H10BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 194.981
MDL-Nummer MFCD03788425
InChI-Schlüssel ROAKVYQVTMOEGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonylamino benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-methoxycarbonylamino phenyl boronic acid, acmc-209q0y, 4-methoxycarbonylamino-phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonylamino benzene boronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenyl boronicacid
PubChem CID 2773494
IUPAC-Name [4-(methoxycarbonylamino)phenyl]Boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Menge 250 mg
Formelmasse 194.98
Reinheit (%) 97%