Learn More
4-Methoxybenzylcarbazat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310104
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It finds its application in the derived azide in N-protection and as a starting material for the azide used to introduce the pMZ-amino protection which is removable under mild hydrolytic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung im abgeleiteten Azid im N-Schutz und als Ausgangsmaterial für das Azid zur Einführung des pMZ-Aminoschutzes, der unter milden hydrolytischen Bedingungen entfernbar ist.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18912-37-3
Summenformel C9H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 196.206
MDL-Nummer MFCD00042817
InChI-Schlüssel JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl carbazate, p-methoxybenzyl carbazate, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl methyl ester, 4-methoxyphenyl methyl oxycarbohydrazide, 4-methoxyphenyl methoxycarbohydrazide, carbazic acid, p-methoxybenzyl ester, acmc-20amf6, carbazic acid 4-methoxybenzyl ester, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate #
PubChem CID 87847
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)methyl-N-aminocarbamat
SMILES COC1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzyl carbazate
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 1 g
Beilstein 2052164
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.21
Reinheit (%) 97%