Learn More
4-Methoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387906
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzoylchlorid wird bei der Synthese von Stilbenen und Dihydrostilbenderivaten als potenzielle Antikrebsmittel verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Cumarindimeren mit möglicher HIV-1-Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-07-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00000687
InChI-Schlüssel MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzoyl chloride
Schmelzpunkt 22°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 145°C (14 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.581
Menge 100 g
UN-Nummer UN1729
Beilstein 471918
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,673
Löslichkeitsinformationen It reacts in water.
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Methoxybenzoyl chloride