Learn More
4-Methoxybenzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408667
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5373-87-5
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD05664434
InChI-Schlüssel WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
PubChem CID 5360053
IUPAC-Name N'-Hydroxy-4-methoxybenzolcarboximidamid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzamidoxime
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%