Learn More
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)-Benzolborsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486110
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313546-16-6
Summenformel C8H8BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.954
MDL-Nummer MFCD03095346
InChI-Schlüssel ZBCRZEJNAADYKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-methoxy-2, pubchem1868, acmc-1aefl, ablock ab-13-0076
PubChem CID 12109460
IUPAC-Name [4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)C(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 5 g
Formelmasse 219.95