missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Methanesulfonamido)benzoic acid, Thermo Scientific™
110.50 CHF - 327.80 CHF
Spezifikation
Alpha-Vektor | METHANESULFONAMIDOBENZOICACID |
---|---|
Chemischer Name oder Material | 4-(Methanesulfonamido)benzoic acid |
CAS | 7151-76-0 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Conforms |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17700719
|
Thermo Scientific Acros
469660010 |
1 g |
110.50 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17710719
|
Thermo Scientific Acros
469660050 |
5 g |
327.80 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
METHANESULFONAMIDOBENZOICACID | |
7151-76-0 | |
Conforms | |
C8 H9 N O4 S | |
4-[(Methylsulfonyl)amino]benzoic acid | |
Pulver |
4-(Methanesulfonamido)benzoic acid | |
Weiß bis gelb | |
Glasflasche | |
00025052 | |
215.23 |
Sicherheit und Handhabung
Ausrufezeichen
Korrosion
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Recommended Storage : Normale Bedingungen