Learn More
Sharpsafe™ 4 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
3.30 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 355 x 833 x 417 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Product Code Brand Verschlussfarbe Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Verschlussfarbe Price Quantity & Availability  
17611655
missing translation for 'viewDocuments'
Sharpsafe™
51005410
Orange Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17621655
missing translation for 'viewDocuments'
Sharpsafe™
51005420
Violett Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17631655
missing translation for 'viewDocuments'
Sharpsafe™
51005430
Gelb Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17641655
missing translation for 'viewDocuments'
Sharpsafe™
51005440
Blau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
  • The world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • The 4 Liter provides the ideal combination of cost-effectiveness and portability in areas of low to medium usage.
  • A wide aperture allows the easy disposal of needles and syringes. A translucent lid with a clear internal flap and visible fill line help ensure that the 4 Liter is not overfilled.
  • Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. Our four audible clicks feature confirms that the lid and base are assembled securely and are safe for use. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
    • Made from low carbon footprint recycled material
    • Semi-Translucent Lid – contents visible when full.
    • Clear, self-activating safety shield ensures safe disposal.
    • Safety shield made from 100% recycled material
    • In-mold label – offers permanent audit trail which cannot be removed.
    • Temporary & Final Closure Feature
    • Simple 4 Click Assembly
    • Complies with the standards listed below
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Specifications
Specifications
4 l
Grau
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
355 x 833 x 417 mm
Behälter für scharfe Gegenstände