Learn More
4-Isopropylphenoxyessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394454
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-16-9
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00014364
InChI-Schlüssel FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
PubChem CID 137131
IUPAC-Name 2-(4-propan-2-ylphenoxy)Essigsäure
SMILES CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 25 g
Beilstein 2261017
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) ≥98%