Learn More
4-Isopropylphenoxyessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Isopropylphenoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 85°C to 87°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2261017 |
Formelmasse | 194.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |