Learn More
4-Isocyanato-5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10770904
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 799283-97-9
Summenformel C11H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 199.213
InChI-Schlüssel IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
PubChem CID 7164551
IUPAC-Name 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenylpyrazol
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%