Learn More
4-Isocyanat-4-phenyltetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472824
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 941717-02-8
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD11506354
InChI-Schlüssel HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 33589534
IUPAC-Name 4-Isocyanato-4-Phenyloxan
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%