Learn More
4-Iodophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455523
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4-Iodophenol is a chemical used in chemiluminescence imaging assays and experiments, as diagnostic agents in order to detect cancer cells in patients. Also it is used in the synthesis of agonists towards the estrogen β receptor. Also used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, and polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Chemikalie 4-Iodphenol wird in Chemolumineszenz-Bildgebungsassays und -versuchen als Diagnostikum zum Nachweis von Krebszellen bei Patienten verwendet. Sie wird außerdem bei der Synthese von Agonisten zum Östrogen β-Rezeptor verwendet. Sie kommt auch bei einer Vielzahl von industriellen medizinischen Anwendungen sowie in Human- und Tiernahrungsprodukten zum Einsatz, z. B. in Antiseptika und Desinfektionsmitteln, pharmazeutischen Zwischenprodukten oder Polarisationsfolien für Flüssigkristallbildschirme (LCD).
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-38-5
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD00002327
InChI-Schlüssel VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC-Name 4-Iodphenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenol
Schmelzpunkt 91°C to 95°C
Siedepunkt 138°C (5 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1904544
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5036
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Iodophenol