Learn More
4-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485027
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
4-dehydroanilinium ion, a stable distonic isomer of ionized aniline, by collision-activated dissociation of protonated 4-iodoaniline. Palladium-catalyzed carbonylation of 4-iodoaniline gave the corresponding four- armed star polybenzamides. 4-Iodoaniline is a iodine substituted aniline that is widely used as chemical intermediates in the manufacturing of dyes and drugs. 4-Iodoaniline was used to prepare phenyl functionalized graphene oxide (I-Ph-GO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Dehydroaniliniumion, ein stabiles distonisches Isomer von ionisiertem Anilin, durch kollisionsaktivierte Dissoziation von protoniertem 4-Iodanilin. Palladium-katalysierte Carbonylierung von 4-Iodanilin gab den entsprechenden vierarmigen Sternpolybenzamiden. 4-Iodanilin ist ein JId substituiertes Anilin, das als chemische Zwischenprodukte bei der Herstellung von Farbstoffen und Medikamenten weit verbreitet ist. 4-Iodoanilin wurde zur Herstellung von Phenyl-funktionalisiertem Graphenoxid (I-Ph-GO) verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-37-4
Summenformel C6H6IN
Molekulargewicht (g/mol) 219.025
MDL-Nummer MFCD00007848
InChI-Schlüssel VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
PubChem CID 10893
IUPAC-Name 4-Iodanilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodoaniline
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 50 g
Beilstein 774101
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5027
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.Soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 219.03
Reinheit (%) 98%