Learn More
4-Iod-2-(Trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471928
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101066-87-9
Summenformel C8H3F3IN
Molekulargewicht (g/mol) 297.019
MDL-Nummer MFCD08458091
InChI-Schlüssel RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-iodobenzotrifluoride, benzonitrile, 4-iodo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-iodobenzonitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl-1-iodobenzene, 4-cyano-3-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4810, acmc-1bqw7, ksc494m4b
PubChem CID 16218337
IUPAC-Name 4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(F)(F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 50°C to 55°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 297.02
Reinheit (%) 97%