Learn More
4-Hydroxyphenylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492318
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17194-82-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00017145
InChI-Schlüssel YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenylacetamide
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 50 g
Beilstein 2085984
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%