Learn More
4-Hydroxybenzylidenaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-Hydroxybenzylideneacetone is used in the synthesis of 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-one. This reaction needs the reagents of cyclohexane and AlCl3, and the solvent of CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzylideneaceton wird bei der Synthese von 4-(4-Hydroxy-phenyl)-butan-2-on verwendet. Diese Reaktion erfordert die Reagenzien Cyclohexan und AlCl3 und das Lösungsmittel von CH2Cl2.
Löslichkeit
Optimal löslich in wässrigen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
4-Hydroxybenzylideneaceton wird bei der Synthese von 4-(4-Hydroxy-phenyl)-butan-2-on verwendet. Diese Reaktion erfordert die Reagenzien Cyclohexan und AlCl3 und das Lösungsmittel von CH2Cl2.
Löslichkeit
Optimal löslich in wässrigen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzylideneacetone |
Schmelzpunkt | 106°C to 111°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 2412544 |
Löslichkeitsinformationen | Optimally soluble in aqueous solvents. |
IUPAC-Name | (3E)-4-(4-Hydroxyphenyl)but-3-en-2-on |
Formelmasse | 162.19 |
Reinheit (%) | 97% |