Learn More
4-Hydroxybenzoesäure-Hydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
73.77 CHF - 713.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5351-23-5
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007605
InChI-Schlüssel ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10122250
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
121000250
25 g Kunststoffflasche
73.77 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10487690
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
121001000
100 g Kunststoffflasche
210.05 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10318793
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
121005000
500 g Kunststoffflasche
713.55 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5351-23-5
152.15
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
1742
C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
C7H8N2O2
MFCD00007605
4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
4-Hydroxybenzohydrazid
Spezifikation
4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
97.5
260.0°C to 264.0°C
Echt
C7H8N2O2
MFCD00007605
4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
4-Hydroxybenzohydrazid
1742
98%
5351-23-5
100.0
Beige bis weiß
98%
HOC6H4CONHNH2
10, 174
Solubility in water: 26.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
152.15
152.15
Feines Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 226-326-5
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Hydroxybenzohydrazide