Learn More
4-Hydroxy-TEMPO, ≥98% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15645500
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-TEMPO
CAS 2226-96-2
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Farbe Orange-Rot
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00006478
Menge 1 g
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1422990
Formelmasse 172.24g/mol
Reinheit (%) ≥98% (HPLC)
Physikalische Form Crystalline Powder