Learn More
Cytiva 4-Gel Caster Complete for MiniVE Vertical Electrophoresis System
Maintains uniform gel temperature with the tank-style lower buffer chamber
Marke:  Cytiva 80614612
Artikelnummer. 12991580
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes:
  • 4 x Notched alumina plate, 10 x 10.5cm
  • 5 x Rectangular glass plate, 10 x 10.5cm
  • 4 x Clamp
  • 100 x Wax paper sheet
  • 1 x Space-saver plate
  • 5 x Filler sheet
  • 1 x Filler plugs set
  • 1 x Spacer-Mate assembly template
Beschreibung
Beschreibung
  • A full tank stabilizes the temperature so that lanes are straight and bands are flat
  • Gel module is simultaneously a casting stand and an upper buffer chamber with integrated clamps
  • Assemble the gel sandwich of plates and spacers, clamp it onto the upper buffer chamber, then pivot the sealing gasket and cast the gel
  • Can produce up to four identical gels at one time
  • Can be used with Mini-Vertical Unit SE 260 also
  • Spacer Thickness: 0.75mm, 1.0mm and 1.5mm
  • Number of Gels: 2 - 4
  • Gel Capacity: 2-4 Gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MiniVE™ Vertical Electrophoresis System and Mini Vertical unit SE 260
Gel Caster
4 Notched Alumina plate,10 x 10.5cm, 5 rectangular Glass plate, 10 x 10.5cm, 4 clamp, 100 Wax Paper sheet, 5 filler sheet, 1 filler plugs set, 1 spacer mate assembly template