Learn More
4-Formylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467301
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87199-17-5
Summenformel C7H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 149.94
MDL-Nummer MFCD00151823
InChI-Schlüssel VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylphenyl boronic acid, 4-formylbenzeneboronic acid, 4-boronobenzaldehyde, boronic acid, 4-formylphenyl, boronic acid, b-4-formylphenyl, p-formylphenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl benzaldehyde, 4-dihydroxyboranyl benzaldehyde, 4-benzaldehyde boronic acid, 4-formyl-phenylboronic acid
PubChem CID 591073
IUPAC-Name (4-formylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Formylphenylboronic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 256°C to 257°C
Farbe Farblos nach orange-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 149.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit