Learn More
4-Fluortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluorotoluene |
Schmelzpunkt | -56°C |
Dichte | 1.001 |
Siedepunkt | 115°C to 116°C |
Flammpunkt | 10°C (50°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.4685 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2388 |
Beilstein | 1362373 |