Learn More
4-Fluorphthalsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449287
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
4-Fluorophthalic anhydride is used in the preparation of 5-fluoro-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindole-1,3-dione by reacting with C-pyridin-3-yl-methylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorphthalanhydrid wird bei der Herstellung von 5-Fluor-2-Pyridin-3-ylmethyl-Isoindol-1,3-Dion durch Reaktion mit C-Pyridin-3-yl-Methylamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319-03-9
Summenformel C8H3FO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
MDL-Nummer MFCD00191363
InChI-Schlüssel XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride, 4-fluorophthalic acid anhydride, 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-fluoro-isobenzofuran-1,3-dione
PubChem CID 67572
IUPAC-Name 5-Fluur-2-Benzofuran-1,3-dion
SMILES FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophthalic anhydride
Schmelzpunkt 74°C to 79°C
Dichte 1.5
Siedepunkt 147°C to 149°C (20 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 131281
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in sodium hydroxide.
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 98%