missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorphenoxyessigsäurehydrazid, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11372926
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1737-62-8
Summenformel C8H9FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.17
MDL-Nummer MFCD00082651
InChI-Schlüssel SEIHQPCBPNHCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy acetohydrazide, 4-fluorophenoxyacetic acid hydrazide, 2-4-fluorophenoxy acetic acid hydrazide, acmc-1bpdj, p-fluoro-2-phenoxyacetohydrazide, 2-4-fluorophenoxy ;acetohydrazide, acetic acid,2-4-fluorophenoxy-, hydrazide
PubChem CID 735834
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenoxy)acetohydrazid
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)NN)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenoxyacetic acid hydrazide
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Menge 5 g
Beilstein 2526730
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'