Learn More
4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11421010
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421010
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25335.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13916-99-9 | C11H6FN | 171.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13916-99-9
Summenformel C11H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 171.174
MDL-Nummer MFCD00236656
InChI-Schlüssel XQSGYYNFKIQWAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736734
IUPAC-Name 4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 1-cyano-4-fluoronaphthalene, 4-fluoro-1-naphthonitrile, 4-fluoro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-naphthalenecarbonitrile,4-fluoro, 1-naphthalenecarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarbonitrile, 4-fluoro-1-phthonitrile, acmc-1buk6, 1-cyano-4-fluoronapthalene, 4-cyano-1-fluoronaphthalene
Formelmasse 171.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
4-Fluornaphthalin-1-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >