Learn More
4-Fluor-N-Methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490678
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-66-3
Summenformel C8H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 139.173
MDL-Nummer MFCD03839848
InChI-Schlüssel SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-fluorobenzylamine, 4-fluoro-n-methylbenzylamine, 4-fluoro-benzyl-methyl-amine, 1-4-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-fluorobenzyl-n-methylamine, 4-fluoro-n-methyl benzylamine, 4-fluorophenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-fluoro-n-methyl, 1-4-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-1aek3
PubChem CID 736860
IUPAC-Name 1-(4-fluorphenyl)-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Dichte 1.056
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 71°C (160°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 97%