Learn More
4-Fluor-3-(trifluormethyl)-Benzolborsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499226
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67515-55-3
Summenformel C8H3F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.10
MDL-Nummer MFCD00061294
InChI-Schlüssel WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-3-trifluomethyl benzoic acid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem4972, acmc-1bafh, ksc495k5d, rarechem al bo 0636
PubChem CID 522268
IUPAC-Name 4-Fluor-3-(trifluormethyl)-Benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 5 g
Beilstein 1968716
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 98%