Learn More
4-Fluor-3-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425117
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a synthetic and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-3-nitrobenzonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als synthetisches und feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1009-35-4
Summenformel C7H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.111
MDL-Nummer MFCD01632197
InChI-Schlüssel LKOWKPGBAZVHOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-nitro-benzonitrile, 5-cyano-2-fluoronitrobenzene, 4-cyano-1-fluoro-2-nitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-5-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4796, acmc-1c2vd, 4-fluro-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 2774654
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Nitrobenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 97%