Learn More
4-Fluor-3-Methoxybenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395485
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82846-18-2
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD00272134
InChI-Schlüssel LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
PubChem CID 598436
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 206°C to 208°C
Menge 1 g
Beilstein 4178071
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 95%