Learn More
4'-Fluor-2'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488937
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208173-21-1
Summenformel C9H6F4O
Molekulargewicht (g/mol) 206.14
MDL-Nummer MFCD00061251
InChI-Schlüssel WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 2737535
IUPAC-Name 1-[4 -Fluor-2-(Trifluormethyl)phenyl]Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brechungsindex 1.449
Menge 1 g
Beilstein 7637196
Formelmasse 206.14
Reinheit (%) 97%