Learn More
4-Fluor-2-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384676
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80517-21-1
Summenformel C7H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.111
MDL-Nummer MFCD00277447
InChI-Schlüssel MNEAKKQYFSYZEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-fluoronitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-2-nitro, buttpark 100\07-73, pubchem4795, acmc-209pjl, 4-fluoro-2-nitrobenzonitrle, ksc497q7l, 4-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile,4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 2774652
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Nitrobenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 97%