Learn More
4-Fluor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338886
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7079-48-3
Summenformel C7H6ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.631
MDL-Nummer MFCD03094390
InChI-Schlüssel XLPGWKNCWMFHOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 4-fluoro-2-methylphenyl sulfone, pubchem11719, ablock ab-12-8862, 4-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonylchloride, benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2778602
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.433
Siedepunkt 245°C to 246°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 6720115
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 208.64
Reinheit (%) 97%