Learn More
4-Ethylmorpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Ethylmorpholin ist eine Komponente des Puffers, der bei der grundlegenden Peptidtrennung durch Anionenaustauschchromatographie verwendet wird. Darüber hinaus wirkt es als Katalysator bei der Herstellung von Polyurethanschaum.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser
Hinweise
Licht- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
N-Ethylmorpholin ist eine Komponente des Puffers, der bei der grundlegenden Peptidtrennung durch Anionenaustauschchromatographie verwendet wird. Darüber hinaus wirkt es als Katalysator bei der Herstellung von Polyurethanschaum.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser
Hinweise
Licht- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Ethylmorpholine |
Schmelzpunkt | -63°C |
Dichte | 0.908 |
Siedepunkt | 138°C to 139°C |
Flammpunkt | 27°C |
Brechungsindex | 1.4413 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2734 |
Beilstein | 102969 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |