Learn More
4-Ethylbenzylchlorid, 97 %, stabilisiert mit Calciumcarbonat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477735
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1467-05-6
Summenformel C9H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 154.64
MDL-Nummer MFCD00039357
InChI-Schlüssel DUBCVXSYZVTCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-ethylbenzene, p-ethylbenzylchloride, p-ethylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethyl, ethyxlbenzylchloride, 4-ethylbenzylchloride, 1-chloromethyl-4-ethyl-benzene, 4-chloromethyl-1-ethylbenzene, 4-ethylbenzyl chloride contains ca 2-form
PubChem CID 73843
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Ethylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(CCl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzyl chloride
Namenshinweis stabilized with calcium carbonate
Dichte 1.04
Siedepunkt 111°C (26 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 154.64
Reinheit (%) 97%