Learn More
4-Ethoxymethylen-2-Phenyloxazolin-5-one, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one acts as sensitizing agent. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethoxymethylen-2-phenyloxazolin-5-on wirkt als Sensibilisierer. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml) und Wasser (teilweise).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
4-Ethoxymethylen-2-phenyloxazolin-5-on wirkt als Sensibilisierer. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml) und Wasser (teilweise).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one |
Schmelzpunkt | 93°C to 97°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 163055 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (50mg/ml),and water (partly). |
Formelmasse | 217.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |