Learn More
4-Ethoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772791
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-82-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00003388
InChI-Schlüssel JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC-Name 4-Ethoxybenzaldehyd
SMILES CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzaldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 255°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC6H4CHO
Brechungsindex 1.5574 to 1.5594
Menge 25 g
Beilstein 08,73
Relative Dichte 1.08
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.