Learn More
4-Dimethylaminocinnamaldehyd, 98+ %, Affymetrix/USB™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Dimethylaminocinnamaldehyde |
Schmelzpunkt | 137°C to 144°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3)2NC6H4CH:CHCHO |
Menge | 25 g |
Beilstein | 972369 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 175.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |