Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyd, AR-zerifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 70°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 176°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 149.19g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Dimethylaminobenzaldehyde
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /