Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyd, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10138230
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Farbe Weißer bis weißgrau
Dichte 5.15
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NC6H4CHO
Menge 25 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15, 3252
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20°C) Other solubilities: Soluble in acetic acid, Soluble in alcohol, ether and chloroform
Formelmasse 149.19
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Dimethylaminobenzaldehyde