Learn More
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, ≥99 % (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-(Dimethylamin)Benzaldehyde |
Schmelzpunkt | 73 °C bis 75 °C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 176 °C bis 177 °C |
Flammpunkt | 164 °C (327.2 °F) |
Glührückstand | ≤0.1 % (als SO4) |
Verlust bei Trocknung | 0 bis 0.5 % |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2NC6H4CHO |
Menge | 250 g |
Show More |