Learn More
4-Cyanobiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336889
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2920-38-9
Summenformel C13H9N
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
MDL-Nummer MFCD00001821
InChI-Schlüssel BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-biphenylcarbonitrile, p-phenylbenzonitrile, p-cyanobiphenyl, biphenyl-4-carbonitrile, 4-phenylbenzenecarbonitrile, 4-biphenylcarboxylic acid nitrile, 4-cyanodiphenyl
PubChem CID 18021
IUPAC-Name 4-Phenylbenzonitril
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobiphenyl
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1907924
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 95%