Learn More
4'-Cyanobiphenyl-3-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458397
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149506-93-4
Summenformel C14H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.231
MDL-Nummer MFCD04117352
InChI-Schlüssel WLUGFHVTVXLVFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyano-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-cyanophenyl benzoic acid, 4'-cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aix9, amtda032, 3-carboxy-4'-cyanobiphenyl, 4-3-carboxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 2757953
IUPAC-Name 3-(4-cyanophenyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 95%