Learn More
4-Cyano-4'-n-Pentyloxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl |
Schmelzpunkt | 48° cloudy |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 281.42 |
Reinheit (%) | 99% |