Learn More
4-Cyano-4″-n-Pentyl-p-Terphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435197
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2.5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54211-46-0
Summenformel C24H23N
Molekulargewicht (g/mol) 325.455
MDL-Nummer MFCD00799423
InChI-Schlüssel AITQOXOBSMXBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentyl-1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4-n-pentyl-p-terphenyl, 4-cyano-4-pentyl-p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-pentyl, 4-4-4-pentylphenyl phenyl benzonitrile, pubchem9116, 4-pentyl-p-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyl-p-terphenyl
PubChem CID 104707
IUPAC-Name 4-[4-(4-pentylphenyl)phenyl]benzonitril
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 325.45
Reinheit (%) 99%