Learn More
4-Cyano-3-Iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-3-iodopyridine |
Schmelzpunkt | 119°C to 122°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3439 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 230.01 |
Reinheit (%) | 98% |