Learn More
4-Chromanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422777
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1481-93-2
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00006849
InChI-Schlüssel MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 92890
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2 H-Chromen-4-ol
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chromanol
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 79°C to 81°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 130800
Synonym 4-chromanol, chroman-4-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-ol, 4-hydroxychroman, 2h-1-benzopyran-4-ol, 3,4-dihydro, acmc-20mukj, 3'-carboxy-alpha-chromanol, 2h-1-benzopyran-4-ol,3,4-dihydro
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%