Learn More
4-(Chlorosulfonyl)Benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a chemical reagent used in catalyzing living radical polymerizations, in the preparation of polymer bound transfer hydrogenation catalyst1 and 4-(carboxymethyl-sulfamoyl)-benzoyladenosine. It is also used as a reagent in the sulfonation of γ-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es handelt sich um ein chemisches Reagenz, das für die Katalyse der lebenden radikalischen Polymerisation sowie für die Herstellung des polymergebundenen Transferhydrierungskatalysatoren1 und 4-(Carboxymethyl-sulfamoyl)-benzoyladenosin verwendet wird. Es wird auch als Reagenz bei der Sulfonierung von γ-Cyclodextrin verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 228°C to 232°C |
Geruch | Acrid |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 220.63 |
Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.