Learn More
4-(Chloromethyl)-3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)-3-(2, 6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole |
CAS | 303225-22-1 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H8Cl3NO |
MDL-Nummer | MFCD00833265 |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole, 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole, pubchem8711, 3-2,6-dichlorophenyl-4-chloromethyl-5-methylisoxazole, isoxazole,4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 2-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,3-dichlorobenzene, 3-2,6-bis chloranyl phenyl-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole |
InChI-Schlüssel | PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N |