Learn More
4'-Chlorobiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487107
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20443-74-7
Summenformel C12H8Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.154
MDL-Nummer MFCD01631918
InChI-Schlüssel NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 107°C to 108°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 287.17
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride