Learn More
4-Chlor-alpha-Methylphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322336
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid is used to produce a-(4-Chlor-3-nitrophenyl)propionsaure. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-alpha-Methylphenylessigsäure wird zur Herstellung von a-(4-Chlor-3-Nitrophenyl)propionsäure verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-95-4
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00044670
InChI-Schlüssel YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, dl-2-4-chlorophenyl propan-oic acid, dl-p-chloro-.alpha.-methylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-methyl, dl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 2-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, ?-p-chlorohydratropic acid, 4-chloro methylphenylacetic acid
PubChem CID 102525
IUPAC-Name 2-(4-Trichlorphenoxy)Propansäure
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Siedepunkt 121°C to 126°C (0.2 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2328710
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 97%